SQC003
BNAs in Soil
certified reference material
314,00 $
About This Item
314,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Fabricant/nom de marque
RTC SQC-003
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Matrice
soil
Application(s)
environmental
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Autres remarques
Analyte
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3