SMB00966
2-Furoylglycine
research grade, ≥98%
Synonyme(s) :
N-(2-Furoyl)glycine, 2-(2-Furoylamino)acetic acid, N(2)-Furoyl-glycine, N-(2-Furanylcarbonyl)glycine, N-2-Furoylglycine
115,00 $
About This Item
115,00 $
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
powder or crystals
Technique(s)
HPLC: suitable
Couleur
white to off-white
Pf
163-165 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)CNC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C7H7NO4/c9-6(10)4-8-7(11)5-2-1-3-12-5/h1-3H,4H2,(H,8,11)(H,9,10)
Clé InChI
KSPQDMRTZZYQLM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable