Principaux documents
S1299
Supelco
Sucrose assay reagent
for use with enzymatic assay kit SCA20
1 VIAL
129,00 $
129,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
1 VIAL
129,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12164500
Nomenclature NACRES :
NA.84
129,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Niveau de qualité
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
sugars (sucrose)
Technique(s)
photometry: suitable
Application(s)
food and beverages
general analytical
Température de stockage
2-8°C
À utiliser avec
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable