RTC000099
Chlorobenzene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Chlorobenzene
215,00 $
About This Item
215,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1601361
Densité de vapeur
3.86 (vs air)
Pression de vapeur
11.8 mmHg ( 25 °C)
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Température d'inflammation spontanée
1178 °F
Limite d'explosivité
7.1 %
Conditionnement
pkg of 20 mL
Indice de réfraction
n20/D 1.524 (lit.)
pb
132 °C (lit.)
Pf
−45 °C (lit.)
Densité
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clé InChI
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
80.6 °F
Point d'éclair (°C)
27 °C