Documents
RTC000077
Supelco
Éther diéthylique
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Éther, Éther éthylique
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.12
Numéro Beilstein :
1696894
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.07
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.6 (vs air)
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Température d'inflammation spontanée
320 °F
Limite d'explosivité
36.5 %
Conditionnement
pkg of 20 mL
Indice de réfraction
n20/D 1.3530 (lit.)
Point d'ébullition
34.6 °C (lit.)
Pf
−116 °C (lit.)
Densité
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Remarque sur l'analyse
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Autres remarques
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note de bas de page
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB9776 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-40.0 °F
Point d'éclair (°C)
-40 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)