Documents
PSCI
Supelco
Sigma Pseudo Corpse Scent
Corpse Scent Kit
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Niveau de qualité
Format
neat
Application
Canine training aids for the detection of corpses.
Conditionnement
Two applications each of Formulation I and Formulation II
Informations légales
Sigma Pseudo is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1