Documents
P2423
Supelco
Sigma Pseudo Narcotic Scent Cocaine formulation
powder
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Forme
powder
Niveau de qualité
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Application
Substitute for controlled substances in the training of narcotics detector dogs. Mimics the odor of cocaine.
Informations légales
Sigma Pseudo is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)