PPB010
Tris EDTA Buffer, pH 8.0
pHast Pack™, powder, 10X concentrate
Synonyme(s) :
10X TE buffer
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
pHast Pack™
Forme
powder
Conditions de stockage
(Tightly closed. Dry)
Impuretés
≤5 ppm Heavy Metals (lead)
Couleur
white
pH
7.9—8.1
Solubilité
soluble, clear, colorless
Traces de cations
Fe: <10 ppm
Activité étrangère
DNAse, none detected
Nickase, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
Température de stockage
room temp
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Nucleic acid gel electrophoresis
- storage and dilution of DNA and RNA
- DNA automated sequencing
- Immunohistochemistry
Caractéristiques et avantages
- Fast and easy Ready-to-use buffer
- Minimizes effort - no need to weigh and adjust pH
- Saves time and eliminates exposure to hazardous chemicals
- Biological tests: free of DNase, RNase, protease, and nickase
- Chemical tests: Iron ≤10 ppm, lead ≤5 ppm
Conditionnement
Reconstitution
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)