PHR8889
Verapamil Impurity N
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
5,5′-(Methylimino)bis[2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-(1-methylethyl)pentanenitrile]
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 30 mg
Application(s)
pharmaceutical
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable