PHR8868
Butalbital
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
5-Allyl-5-isobutylbarbituric acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agence
traceable to USP 1081002
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 500 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
CC(C)CC1(CC=C)C(=O)NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C11H16N2O3/c1-4-5-11(6-7(2)3)8(14)12-10(16)13-9(11)15/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3,(H2,12,13,14,15,16)
Clé InChI
UZVHFVZFNXBMQJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)