Principaux documents
PHR8644
Supelco
Testosterone Related Compound C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
17α-testosterone, Testosterone EP Impurity C, 17α-Hydroxy-4-androsten-3-one, 4-Androsten-17α-ol-3-one, cis-Testosterone, Isotestosterone
PHR8644-100MG
829,00 $
829,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
PHR8644-100MG
829,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H28O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
829,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Epitestosterone, certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
testosterone
Conditionnement
pkg of 100MG
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](O)CC[C@@]24[H]
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17+,18-,19-/m0/s1
Clé InChI
MUMGGOZAMZWBJJ-KZYORJDKSA-N
Description générale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Actions biochimiques/physiologiques
Epitestosterone is a naturally occurring steroid, an inactive epimer of testosterone.
Autres remarques
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable