Principaux documents
PHR3874
Supelco
Isobutyric acid
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
2-Methylpropionic acid
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.11
Beilstein:
635770
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.04 (vs air)
Pression de vapeur
1.5 mmHg ( 20 °C)
Température d'inflammation spontanée
824 °F
Limite d'explosivité
10 %
Conditionnement
pkg of 500MG
Indice de réfraction
n20/D 1.393 (lit.)
pb
153-154 °C (lit.)
Pf
−47 °C (lit.)
Densité
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)C(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)
Clé InChI
KQNPFQTWMSNSAP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Autres remarques
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
131.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
55 °C - closed cup