PHR3837
Ricinoléate de méthyle
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
Ester méthylique d’acide (R)-12-hydroxy-cis-9-octadécénoïque, Ester méthylique d’acide ricinoléique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1437392
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 200 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(OC)CCCCCCC/C=C\C[C@H](O)CCCCCC
InChI
1S/C19H36O3/c1-3-4-5-12-15-18(20)16-13-10-8-6-7-9-11-14-17-19(21)22-2/h10,13,18,20H,3-9,11-12,14-17H2,1-2H3/b13-10-/t18-/m1/s1
Clé InChI
XKGDWZQXVZSXAO-ADYSOMBNSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)