Principaux documents
PHR3657
Supelco
Acide (1S)-(+)-10-camphosulfonique
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
Acide (+)-campho-10-sulfonique (β), Acide (1S)-campho-10-sulfonique
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H16O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.30
Beilstein:
2809675
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1084520
Conditionnement
pkg of 200MG
Pf
196-200 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS(O)(=O)=O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7-,10-/m1/s1
Clé InChI
MIOPJNTWMNEORI-GMSGAONNSA-N
Description générale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Autres remarques
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable