PHR3537
Methyl myristate
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
Ester méthylique d’acide myristique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1431501
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 1 g
Indice de réfraction
n20/D 1.436 (lit.)
Point d'ébullition
323 °C (lit.)
Pf
18 °C (lit.)
Densité
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-2/h3-14H2,1-2H3
Clé InChI
ZAZKJZBWRNNLDS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)