PHR1229
Ethylbenzene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Ethylbenzene, NSC 406903, Phenylethane
133,00 $
About This Item
133,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1265457
Densité de vapeur
3.7 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 20 °C)
19 mmHg ( 37.7 °C)
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Température d'inflammation spontanée
810 °F
Limite d'explosivité
6.7 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.495 (lit.)
pb
136 °C (lit.)
Pf
−95 °C (lit.)
Densité
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Clé InChI
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Organes cibles
hearing organs
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22.0 °C - closed cup