Principaux documents
PHR3494
Supelco
1,2-Dichloropropane
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
1,2-Dichloropropane, Propylene dichloride
1 ML
174,00 $
174,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
174,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3CHClCH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.99
Beilstein:
1718880
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
174,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.89 (vs air)
Pression de vapeur
40 mmHg ( 19.4 °C)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
1035 °F
Limite d'explosivité
14.5 %
Conditionnement
pkg of 1 mL
Indice de réfraction
n20/D 1.439 (lit.)
pb
95-96 °C (lit.)
Pf
−100 °C (lit.)
Densité
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CC(Cl)CCl
InChI
1S/C3H6Cl2/c1-3(5)2-4/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
KNKRKFALVUDBJE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Application
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Remarque sur l'analyse
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Autres remarques
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
59.0 °F
Point d'éclair (°C)
15 °C