PHR3280
Cetirizine Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
2-(4-Benzhydrylpiperazin-1-yl)ethan-1-ol dihydrochloride, 4-(Diphenylmethyl)-1-piperazineethanol dihydrochloride
730,00 $
About This Item
730,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1102941
Conditionnement
pkg of 40 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.Cl.N1(CCN(CC1)C(c3ccccc3)c2ccccc2)CCO
InChI
1S/C19H24N2O.2ClH/c22-16-15-20-11-13-21(14-12-20)19(17-7-3-1-4-8-17)18-9-5-2-6-10-18;;/h1-10,19,22H,11-16H2;2*1H
Clé InChI
DJRDCMNGICGKGJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable