PHR2872
Hydroxyzine Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine, (RS)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, NSC 86164, Norchlorcyclizine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1333058
Famille d'API
hydroxyzine
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
pb
178-180 °C/0.5 mmHg (lit.)
Pf
65-70 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
Clc1ccc(cc1)C(N2CCNCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H19ClN2/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-12-10-19-11-13-20/h1-9,17,19H,10-13H2
Clé InChI
UZKBSZSTDQSMDR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable