PHR3210
Mupirocin Calcium
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
Calcium mupirocin dihydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1448912
Famille d'API
mupirocin
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 400 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[Ca+2].[O-]C(=O)CCCCCCCCOC(=O)\C=C(\C[C@@H]3OC[C@@H]([C@H]([C@H]3O)O)C[C@@H]4O[C@H]4[C@H]([C@@H](O)C)C)/C.[O-]C(=O)CCCCCCCCOC(=O)\C=C(\C[C@@H]1OC[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)C[C@@H]2O[C@H]2[C@H]([C@@H](O)C)C)/C.O.O
InChI
1S/2C26H44O9.Ca.2H2O/c2*1-16(13-23(30)33-11-9-7-5-4-6-8-10-22(28)29)12-20-25(32)24(31)19(15-34-20)14-21-26(35-21)17(2)18(3)27;;;/h2*13,17-21,24-27,31-32H,4-12,14-15H2,1-3H3,(H,28,29);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/b2*16-13+;;;/t2*17-,18-,19-,20-,21-,24+,25-,26-;;;/m00.../s1
Clé InChI
DDHVILIIHBIMQU-YJGQQKNPSA-L
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable