M3806000
Mupirocin lithium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Lithium mupirocin, 9-((E)-4-{(2S,3R,4R,5S)-3,4-Dihydroxy-5-[(2S,3S)-3-((1S,2S)-2-hydroxy-1-methyl-propyl)oxiranylmethyl]tetrahydro-pyran-2-yl}-3-methyl-but-2-enoyloxy)nonanoic acid lithium salt, Pseudomonic acid A lithium salt
205,00 $
About This Item
205,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
mupirocin
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Li+].C[C@H](O)[C@H](C)[C@@H]1O[C@H]1C[C@H]2CO[C@@H](C\C(C)=C\C(=O)OCCCCCCCCC([O-])=O)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C26H44O9.Li/c1-16(13-23(30)33-11-9-7-5-4-6-8-10-22(28)29)12-20-25(32)24(31)19(15-34-20)14-21-26(35-21)17(2)18(3)27;/h13,17-21,24-27,31-32H,4-12,14-15H2,1-3H3,(H,28,29);/q;+1/p-1/b16-13+;/t17-,18-,19-,20-,21-,24+,25-,26-;/m0./s1
Clé InChI
XFIKMPRBSORKQP-JATHGWPISA-M
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable