PHR3039
Methimazole Related Compound C
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
1-Methyl-2-(methylthio)-1H-imidazole, 1-Methyl-2-(methylsulphanyl)-1H-imidazole
497,00 $
About This Item
497,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1411038
Famille d'API
methimazole
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 100 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
S(C)c1[n](ccn1)C
InChI
1S/C5H8N2S/c1-7-4-3-6-5(7)8-2/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
LKIVEIAXFZBGMO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable