PHR2900
Phosphate de potassium dibasique
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
Phosphate de potassium dibasic, Dipotassium phosphate, Hydrogénophosphate dipotassique, sec.-Phosphate de potassium
247,00 $
About This Item
247,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1551128
Famille d'API
dibasic potassium phosphate
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 5 g
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable