PHR2848
Buspirone Related Compound N
Synonyme(s) :
8,8′-(Butane-1,4-diyl)bis(8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1078835
Description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famille d'API
buspirone
Conditionnement
pkg of 100 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)