PHR2600
L-Tryptophan ethyl ester hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
tryptophan
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 100 mg
Pf
220-225 °C (dec.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C13H16N2O2.ClH/c1-2-17-13(16)11(14)7-9-8-15-12-6-4-3-5-10(9)12;/h3-6,8,11,15H,2,7,14H2,1H3;1H/t11-;/m0./s1
Clé InChI
PESYCVVSLYSXAK-MERQFXBCSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)