Documents
T161195
10-[2-(AMINOOXY)ETHYL]-10H-PHENOTHIAZINE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H15ClN2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.805
Numéro MDL:
Autres remarques