PHR2252
Cimetidine Impurity J
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
2-(((5-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl)thio)ethylamine dihydrochloride
1 140,00 $
About This Item
1 140,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Famille d'API
cimetidine
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 100 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
S(CCN)Cc1[nH]cnc1C.Cl.Cl
InChI
1S/C7H13N3S.2ClH/c1-6-7(10-5-9-6)4-11-3-2-8;;/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,9,10);2*1H
Clé InChI
VFWUYASTZCOUKN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable