C2175500
Cimetidine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
299,00 $
About This Item
299,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cimetidine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.CN\C(NC#N)=N/CCSCc1nc[nH]c1C
InChI
1S/C10H16N6S.ClH/c1-8-9(16-7-15-8)5-17-4-3-13-10(12-2)14-6-11;/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,15,16)(H2,12,13,14);1H
Clé InChI
QJHCNBWLPSXHBL-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... HRH2(3274)
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable