Principaux documents
PHR2196
Amoxicillin Related Compound I
Synonyme(s) :
(2R)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetic acid
50 MG
701,00 $
701,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
701,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H9NO3
Poids moléculaire :
167.16
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
701,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Agence
traceable to Ph. Eur. H1430000
Niveau de qualité
Famille d'API
amoxicillin
Forme
crystals
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
-10 to -25°C
Description générale
Certified pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to in-house working standards.
Application
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable