PHR2193
Amoxicillin Related Compound F
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
3-(4-Hydroxyphenyl)pyrazin-2-ol
1 170,00 $
About This Item
1 170,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1031569
Famille d'API
amoxicillin
Forme
powder
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 100 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
[nH]1[c](c(ncc1)c2ccc(cc2)O)=O
InChI
1S/C10H8N2O2/c13-8-3-1-7(2-4-8)9-10(14)12-6-5-11-9/h1-6,13H,(H,12,14)
Clé InChI
KNKDJXWCPVPHPA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable