PHR2152
N-(2-Succinyl) Phenylephrine (Mixture of Diastereomers)
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
2-[[(2R)-2-Hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl]-N-methylamino]succinic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C13H17NO6/c1-14(10(13(19)20)6-12(17)18)7-11(16)8-3-2-4-9(15)5-8/h2-5,10-11,15-16H,6-7H2,1H3,(H,17,18)(H,19,20)/t10?,11-/m0/s1
Clé InChI
NILXUFZCPICFBR-DTIOYNMSSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)