Principaux documents
PHR1980
Supelco
Clarithromycin Impurity N
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
(10E)-10,11-Didehydro-11-deoxy-6-O-methylerythromycin
20 MG
775,00 $
775,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
20 MG
775,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C38H67NO12
Poids moléculaire :
729.94
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
775,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 20 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
-10 to -25°C
Description générale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Remarque sur l'analyse
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Autres remarques
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note de bas de page
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB3288 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable