PHR1840
Acide aminobenzoïque
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Acide 4-aminobenzoïque, PABA, Vitamine Bx, Vitamine H1
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. Y0000173
traceable to USP 1019803
Famille d'API
aminobenzoic acid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 500 mg
Pf
187-189 °C (lit.)
Densité
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
Nc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
Clé InChI
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
339.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
171 °C - closed cup