PHR1578
Triéthanolamine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
2,2′,2′′-nitrilotriéthanol, Tris(2-hydroxyéthyl)amine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. T2545000
traceable to USP 1696958
Densité de vapeur
5.14 (vs air)
Pression de vapeur
0.01 mmHg ( 20 °C)
Famille d'API
trolamine
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Température d'inflammation spontanée
600 °F
Limite d'explosivité
8.5 %
Conditionnement
ampule of 5 mL
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.485 (lit.)
Plage de pH utile
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
Point d'ébullition
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
Pf
17.9-21 °C (lit.)
Densité
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
Clé InChI
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
354.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
179 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?