PHR1920
Ciclopirox
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Ciclopirox, 6-Cyclohexyl-1-hydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridone
356,00 $
About This Item
356,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. Y0000040
traceable to USP 1134018
Famille d'API
ciclopirox
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 500 mg
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ON1C(C2CCCCC2)=CC(C)=CC1=O
InChI
1S/C12H17NO2/c1-9-7-11(13(15)12(14)8-9)10-5-3-2-4-6-10/h7-8,10,15H,2-6H2,1H3
Clé InChI
SCKYRAXSEDYPSA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3