Principaux documents
PHL89821
Vasicine hydrochloride
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Linarine hydrochloride, Peganine hydrochloride
10 MG
495,00 $
495,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
495,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H12N2O · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.69
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
495,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
InChI
1S/C11H12N2O.ClH/c14-10-5-6-13-7-8-3-1-2-4-9(8)12-11(10)13;/h1-4,10,14H,5-7H2;1H/t10-;/m0./s1
Clé InChI
CSDQSAHJCAKJPT-PPHPATTJSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable