PHL89762
Primin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
2-Methoxy-6-pentyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione
412,00 $
About This Item
412,00 $
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O(C)C1=CC(=O)C=C(C1=O)CCCCC
InChI
1S/C12H16O3/c1-3-4-5-6-9-7-10(13)8-11(15-2)12(9)14/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
WLWIMKWZMGJRBS-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable