Principaux documents
PHL89708
Homoharringtonine
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Ceflatonin, Cephalotaxine 4-methyl (2R)-2-hydroxy-2-(4-hydroxy-4-methylpentyl)butanedioate, Myelostat, NSC 141633, Omacetaxine mepesuccinate
10 MG
412,00 $
412,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
412,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C29H39NO9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
545.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
412,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)C[C@](O)(CCCC(C)(C)O)C(=O)O[C@H]1C2c3cc4OCOc4cc3CCN5CCC[C@]25C=C1OC
InChI
1S/C29H39NO9/c1-27(2,33)8-5-10-29(34,16-23(31)36-4)26(32)39-25-22(35-3)15-28-9-6-11-30(28)12-7-18-13-20-21(38-17-37-20)14-19(18)24(25)28/h13-15,24-25,33-34H,5-12,16-17H2,1-4H3/t24-,25-,28+,29-/m1/s1
Clé InChI
HYFHYPWGAURHIV-JFIAXGOJSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Actions biochimiques/physiologiques
Homoharringtonine (Omacetaxine mepesuccinate) is a translation elongation inhibitor, a cytotoxic alkaloid originally isolated from the evergreen tree, Cephalotaxus hainanensis. Homoharringtonine binds to the 80S ribosome in eukaryotic cells and inhibits protein synthesis by interfering with chain elongation. Homoharringtonine blocks progression of leukemic cells from G1 phase into S phase and from G2 phase into M phase. Homoharringtonine (Omacetaxine mepesuccinate) was approved in October 2012 (Synribo) for the treatment of adult patients with Chronic Myelogenous Leukemia (CML) with resistance and/or intolerance to two or more tyrosine kinase inhibitors.
Homoharringtonine is a translation elongation inhibitor.
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable