Principaux documents
PHL89554
6-Acetylacteoside
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
6′′-O-Acetylverbascoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C31H38O16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
666.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)O[C@@H]2[C@H]([C@@H](O[C@@H]([C@H]2OC(=O)\C=C\c4cc(c(cc4)O)O)COC(=O)C)OCCc3cc(c(cc3)O)O)O
InChI
1S/C31H38O16/c1-14-24(38)25(39)26(40)31(44-14)47-29-27(41)30(42-10-9-17-4-7-19(34)21(36)12-17)45-22(13-43-15(2)32)28(29)46-23(37)8-5-16-3-6-18(33)20(35)11-16/h3-8,11-12,14,22,24-31,33-36,38-41H,9-10,13H2,1-2H3/b8-5+/t14-,22+,24-,25+,26+,27+,28+,29+,30+,31
Clé InChI
JBGBPOYDCGQCJC-MWKLXWFVSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable