Principaux documents
PHL83546
Tenuifolin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Presenegenin 3-glucoside
10 MG
658,00 $
658,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
658,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C36H56O12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
680.82
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
658,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)OC2[C@@](C3[C@@](C4[C@]([C@@]5(CCC6(C(CC(CC6)(C)C)C5=CC4)C(=O)O)CO)(CC3)C)(CC2O)C)(C)C(=O)O
InChI
1S/C36H56O12/c1-31(2)10-11-35(30(45)46)12-13-36(17-38)18(19(35)14-31)6-7-22-32(3)15-20(39)27(34(5,29(43)44)23(32)8-9-33(22,36)4)48-28-26(42)25(41)24(40)21(16-37)47-28/h6,19-28,37-42H,7-17H2,1-5H3,(H,43,44)(H,45,46)/t19?,20?,21-,22?,23?,24-,25+,26-,27?,28+,32-,33-,34+,35?,36+/m1/s1
Clé InChI
DBJLNNAUDGIUAE-HGSCIFNISA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable