PHL83513
Isoginkgetin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
4′,4′′′-Dimethylamentoflavone, 4′,4′′′-dimethylamentoflavone;5,5′′,7,7′′-tetrahydroxy-4′,4′′′-dimethoxy-3′′′,8-biflavone, Amentoflavone 4′,4′′′-dimethyl ether
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES
[o]1c2c([c](cc1c6ccc(cc6)OC)=O)c(cc(c2c3c(ccc(c3)c4[o]c5c([c](c4)=O)c(cc(c5)O)O)OC)O)O
InChI
1S/C32H22O10/c1-39-18-6-3-15(4-7-18)26-14-24(38)31-22(36)12-21(35)29(32(31)42-26)19-9-16(5-8-25(19)40-2)27-13-23(37)30-20(34)10-17(33)11-28(30)41-27/h3-14,33-36H,1-2H3
Clé InChI
HUOOMAOYXQFIDQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable