Principaux documents
PHL83458
Tryptanthrine
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Indolo(2,1-b)quinazoline-6,12-dione, Indolo[2,1-b]quinazoline-6,12-dione
10 MG
572,00 $
572,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
572,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H8N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
572,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N21c3c(cccc3)C(=O)C2=Nc4c(cccc4)C1=O
InChI
1S/C15H8N2O2/c18-13-10-6-2-4-8-12(10)17-14(13)16-11-7-3-1-5-9(11)15(17)19/h1-8H
Clé InChI
VQQVWGVXDIPORV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable