Principaux documents
PHL83294
Indigotin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Indigo, Indigo blue, Indigotin
10 MG
620,00 $
620,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
620,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H10N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.26
Numéro C.I. (Colour Index):
73000
Beilstein:
88275
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
620,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Pf
>300 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C1C(\Nc2ccccc12)=C3/Nc4ccccc4C3=O
InChI
1S/C16H10N2O2/c19-15-9-5-1-3-7-11(9)17-13(15)14-16(20)10-6-2-4-8-12(10)18-14/h1-8,17-18H/b14-13+
Clé InChI
COHYTHOBJLSHDF-BUHFOSPRSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1