Principaux documents
PHL83234
Indicine hydrochloride
phyproof® Reference Substance
10 MG
1 200,00 $
1 200,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
1 200,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H25NO5 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
335.82
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 200,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].[N+H]21C(C(CC2)O)C(=CC1)COC(=O)C(O)(C(O)C)C(C)C
Clé InChI
BMOMIMCFYJPYAD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Remarque sur l'analyse
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable