Principaux documents
PHL84274
Usaramine
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
trans-Retrorsine, Mucronatine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H25NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
351.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@]1(C(CO2)=CC3)N3CC[C@]1(OC(/C(C[C@@H](C)[C@](O)(CO)C2=O)=C/C)=O)[H]
InChI
1S/C18H25NO6/c1-3-12-8-11(2)18(23,10-20)17(22)24-9-13-4-6-19-7-5-14(15(13)19)25-16(12)21/h3-4,11,14-15,20,23H,5-10H2,1-2H3/b12-3+/t11-,14-,15-,18-/m1/s1
Clé InChI
BCJMNZRQJAVDLD-FXGRWVCYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Remarque sur l'analyse
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3