PHL82552
18α-Glycyrrhetinic acid
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
18α-Glycyrrhetic acid, 18-Isoglycyrrhetinic acid, 3β-Hydroxy-11-oxo-18α,20β-olean-12-en-29-oic acid
669,00 $
About This Item
669,00 $
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H][C@]12C[C@](C)(CC[C@]1(C)CC[C@]3(C)C2=CC(=O)C4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@]5([H])CC[C@@]34C)C(O)=O
InChI
1S/C30H46O4/c1-25(2)21-8-11-30(7)23(28(21,5)10-9-22(25)32)20(31)16-18-19-17-27(4,24(33)34)13-12-26(19,3)14-15-29(18,30)6/h16,19,21-23,32H,8-15,17H2,1-7H3,(H,33,34)/t19-,21+,22+,23-,26-,27+,28+,29-,30-/m1/s1
Clé InChI
MPDGHEJMBKOTSU-PMTKVOBESA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable