Principaux documents
PHL80589
Esculentoside A
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Phytolaccasaponin E, Phytolaccoside E
10 MG
989,00 $
989,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
989,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C42H66O16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
826.96
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
989,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OC2OCC(C(C2O)O)OC3C(C4C(C5C(C6(CCC7(C(CC(CC7)(C)C(=O)OC)C6=CC5)C(=O)O)C)(CC4)C)(CC3O)C)(CO)C
InChI
1S/C42H66O16/c1-37(36(53)54-6)11-13-42(35(51)52)14-12-40(4)20(21(42)15-37)7-8-26-38(2)16-22(45)32(39(3,19-44)25(38)9-10-41(26,40)5)56-24-18-55-33(30(49)28(24)47)58-34-31(50)29(48)27(46)23(17-43)57-34/h7,21-34,43-50H,8-19H2,1-6H3,(H,51,52)
Clé InChI
YRHWKFMGEDDGIJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable