Principaux documents
PHL80468
(±)-Heraclenin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Imperatorin epoxide, Oxyimperatorin
10 MG
1 040,00 $
1 040,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
1 040,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H14O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 040,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O1C(C1COc2c3[o][c](ccc3cc4c2[o]cc4)=O)(C)C
InChI
1S/C16H14O5/c1-16(2)11(21-16)8-19-15-13-10(5-6-18-13)7-9-3-4-12(17)20-14(9)15/h3-7,11H,8H2,1-2H3
Clé InChI
CTJZWFCPUDPLME-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Adriana Arigò et al.
Journal of chromatography. A, 1649, 462183-462183 (2021-05-27)
In the European Union, cosmetic products are regulated by the Cosmetics Regulation (EC) No. 1223/2009. The Analytical Working Group of the International Fragrance Association (IFRA) suggested that a new sensitive analytical method is needed to determine psoralens in finished cosmetic