P2649610
Potassium clavulanate - reference spectrum
European Pharmacopoeia (EP)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
potassium clavulanate
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
reference spectrum
Description générale
Application
Conditionnement