O0240005
Oxolinic acid impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
8-Hydroxy-1,3-dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylic acid
169,00 $
About This Item
169,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
oxolinic acid
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
n1c2c(cc3c(c2)OCO3)c(c(c1)C(=O)O)O
InChI
1S/C11H7NO5/c13-10-5-1-8-9(17-4-16-8)2-7(5)12-3-6(10)11(14)15/h1-3H,4H2,(H,12,13)(H,14,15)
Clé InChI
SNHCYVGJJIKKNG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement